Learn More
Cytiva Hojas y círculos planos de grado cualitativo: grado 3 Whatman™
Click to view available options
Diámetro (métrico):
23 mm
55 mm
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
320 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
Dimensiones (L x An):
46 x 57 cm
Descripción
Se utilizan para proporcionar una alta capacidad de precipitado y mayor resistencia a la humedad.Las láminas y círculos planos en grado cualitativo Whatman™ de grado 3 ofrecen el doble de grosor que el grado 1 de Whatman.
- Adecuados para la filtración por aspiración.
- Alta absorbencia
- Retención de partículas: >6 μm
- Porosidad: Medio fino
- Velocidad de filtración†: ASTM™, 90 s; Herzberg, 325 s
- Superficie: suave, granulada
Especificaciones
Especificaciones
| Caudal de aire | 26 s/100 ml/sq. pulg. |
| Descripción | Papel de filtro para análisis cualitativo de grado 3, grado estándar, círculo, 110 mm |
| Formato | Disco |
| Material | Celulosa |
| Particle Retention | 6 μm |
| Tamaño de poro | 6 μm |
| Velocidad de filtración | ASTM: 90; Herzberg: De 325 s |
| Caudal | 26 |
| Para utilizar con (aplicación) | Los filtros de grado estándar se emplean en técnicas analíticas cualitativas para determinar e identificar materiales. Para uso en embudos büchner. |
| Grado | Grado 3 |
| Mostrar más |