Learn More
Cytiva Hojas y círculos planos de grado cualitativo: grado 3 de Whatman™
Descripción
Se utilizan para proporcionar una alta capacidad de precipitado y mayor resistencia a la humedad.Las láminas y círculos planos en grado cualitativo Whatman™ de grado 3 ofrecen el doble de grosor que el grado 1 de Whatman.
- Adecuados para la filtración por aspiración.
- Alta absorbencia
- Retención de partículas: > 6 μmetros
- Porosidad: Mediana fina
- Velocidad de filtración† : ASTM™ , 90 seg.; Herzberg, 325 s
- Superficie: lisa, granulada
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Papel de filtro para análisis cualitativo de grado 3, grado estándar, círculo, 460 × 570 mm |
| Formato | Lámina |
| Material | Celulosa |
| Particle Retention | >6 μm |
| Velocidad de filtración | ASTM: 90; Herzberg: De 325 s |
| Para utilizar con (aplicación) | Los filtros de grado estándar se emplean en técnicas analíticas cualitativas para determinar e identificar materiales. Para uso en embudos büchner. |
| Grado | Grado 3 |
| Porosidad | Medio fino |
| Grosor (métrico) | 390 μm |
| Longitud (métrico) | 46 cm |
| Mostrar más |