Learn More
Brady™ Transport Sign
4.40€ - 392.00€
Especificaciones
Forma | Diamond |
---|---|
Texto mostrado | Gas tóxico (inflamable o no inflamable) |
Color | Negro sobre blanco |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Material | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Material | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11720274
|
Brady™
227791 |
100 mm | Poliéster | 1 unidad |
4.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11750274
|
Brady™
227794 |
100 mm | Poliéster | 250/Paq. |
392.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11730274
|
Brady™
227792 |
200 mm | Poliéster | 1 unidad |
6.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11770274
|
Brady™
227796 |
297 mm | Aluminio, Poliéster | 1 unidad |
35.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11760274
|
Brady™
227795 |
297 mm | Plástico | 1 unidad |
35.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11740274
|
Brady™
227793 |
297 mm | Poliéster | 1 unidad |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Especificaciones
Diamond | |
Gas tóxico (inflamable o no inflamable) | |
Negro sobre blanco |