Learn More
Brady™ Señal de transporte
Código de producto. 11770274
Change view
Click to view available options
Material:
Aluminio, Poliéster
Plástico
Poliéster
Altura (métrico):
100 mm
200 mm
297 mm
Cantidad:
1 unidad
250/Paq.
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Altura (métrico) Cantidad unitSize
11770274 Aluminio, Poliéster 297 mm 1 unidad cada uno
11720274 Poliéster 100 mm 1 unidad cada uno
11750274 Poliéster 100 mm 250/Paq. 1 rollo
11730274 Poliéster 200 mm 1 unidad cada uno
11740274 Poliéster 297 mm 1 unidad cada uno
11760274 Plástico 297 mm 1 unidad cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11770274 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 227796
Solo quedan null
Especificaciones
Alternate Part Number ADR 2.3-297*297-B7525
Material Aluminio, Poliéster
Cantidad 1 unidad
Descripción Aluminio sobre poliéster laminado
Para utilizar con (aplicación) Señales de seguridad en interiores y exteriores
Altura (métrico) 297 mm
Grosor 1,016 mm
Anchura (métrico) 297,00 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 140 °C
Forma Diamante
Texto mostrado Gas tóxico (inflamable o no inflamable)
Tipo de producto Firmar
Color Negro sobre blanco