Learn More
Brady™ Señal de transporte
Código de producto. 11730274
Click to view available options
Material:
Aluminio, Poliéster
Plástico
Poliéster
Altura (métrico):
100 mm
200 mm
297 mm
Cantidad:
1 unidad
250/Paq.
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
Código de producto. 11730274
Marca: Brady™ 227792
Solo quedan null
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Directiva EU 2002/95/CE
Alternate Part Number ADR 2.3-200*200-B7541
Acabado Satinado
Material Poliéster
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo Acrílico sensible a la presión
Descripción Poliéster laminado
Para utilizar con (aplicación) Marcadores de tuberías y señales de seguridad
Altura (métrico) 200 mm
Grosor 0,099 mm
Anchura (métrico) 200,00 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 140 °C
Forma Diamante
Texto mostrado Gas tóxico (inflamable o no inflamable)
Tipo de producto Señal de seguridad
Color Negro sobre blanco