Learn More
Brady™ Señal de transporte
Código de producto. 11740274
Change view
Click to view available options
Material:
Aluminio, Poliéster
Plástico
Poliéster
Altura (métrico):
100 mm
200 mm
297 mm
Cantidad:
1 unidad
250/Paq.
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
Código de producto. Material Altura (métrico) Cantidad unitSize
11740274 Poliéster 297 mm 1 unidad cada uno
11720274 Poliéster 100 mm 1 unidad cada uno
11750274 Poliéster 100 mm 250/Paq. 1 rollo
11730274 Poliéster 200 mm 1 unidad cada uno
11770274 Aluminio, Poliéster 297 mm 1 unidad cada uno
11760274 Plástico 297 mm 1 unidad cada uno
6 options
Código de producto. 11740274
Marca: Brady™ 227793
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Directiva EU 2002/95/CE
Acabado Satinado
Material Poliéster
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo Acrílico sensible a la presión
Descripción Poliéster laminado
Para utilizar con (aplicación) Marcadores de tuberías y señales de seguridad
Altura (métrico) 297 mm
Grosor 0,099 mm
Anchura (métrico) 297,00 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 140 °C
Forma Diamante
Texto mostrado Gas tóxico (inflamable o no inflamable)
Tipo de producto Señal de seguridad
Color Negro sobre blanco