Learn More
Brady™ Señal de transporte
Código de producto. 11750274
Change view
Click to view available options
Material:
Aluminio, Poliéster
Plástico
Poliéster
Altura (métrico):
100 mm
200 mm
297 mm
Cantidad:
1 unidad
250/Paq.
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Altura (métrico) Cantidad unitSize
11750274 Poliéster 100 mm 250/Paq. 1 rollo
11720274 Poliéster 100 mm 1 unidad cada uno
11730274 Poliéster 200 mm 1 unidad cada uno
11770274 Aluminio, Poliéster 297 mm 1 unidad cada uno
11740274 Poliéster 297 mm 1 unidad cada uno
11760274 Plástico 297 mm 1 unidad cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11750274 Supplier Brady™ Supplier No. 227794
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Certificaciones/conformidad Directiva EU 2002/95/CE
Alternate Part Number ADR 2.3RL-100 *100-B7541
Acabado Brillo
Material Poliéster
Cantidad 250/Paq.
Tipo de adhesivo Acrílico sensible a la presión
Descripción Poliéster laminado
Para utilizar con (aplicación) Marcadores de tuberías y señales de seguridad
Altura (métrico) 100 mm
Grosor 0,099 mm
Anchura (métrico) 100,00 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 140 °C
Forma Diamante
Texto mostrado Gas tóxico (inflamable o no inflamable)
Tipo de producto Señal de seguridad
Color Negro sobre blanco