Learn More
Brady™ Señal de transporte
Especificaciones
Especificaciones
| Alternate Part Number | ADR 2.3-297*297-B0859 |
| Material | Plástico |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Descripción | Plástico magnético |
| Para utilizar con (aplicación) | Señales de transporte |
| Altura (métrico) | 297 mm |
| Anchura (métrico) | 297,00 mm |
| Forma | Diamante |
| Texto mostrado | Gas tóxico (inflamable o no inflamable) |
| Mostrar más |