Learn More
Brady™ Señal de transporte
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Directiva EU 2002/95/CE |
| Alternate Part Number | ADR 2.3-100 *100-B7541 |
| Acabado | Brillo |
| Material | Poliéster |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de adhesivo | Acrílico sensible a la presión |
| Descripción | Poliéster laminado |
| Para utilizar con (aplicación) | Marcadores de tuberías y señales de seguridad |
| Altura (métrico) | 100 mm |
| Grosor | 0,099 mm |
| Mostrar más |