Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-OCP I y II
Analice pesticidas y herbicidas organoclorados con un sangrado ultrabajo, una sensibilidad superior, una excelente forma de pico y los más altos niveles de reproducibilidad.
427.00€ - 1005.00€
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Grosor de película | Fase estacionaria | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Grosor de película | Fase estacionaria | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11521124
|
Thermo Scientific™
26078-0200 |
10m | 0.1mm | 0,1 μm | TraceGOLD™ TG-OCP I | N/A | ||||||
11531124
|
Thermo Scientific™
26078-1300 |
15m | 0.25mm | 0,25 μm | TraceGOLD™ TG-OCP I | N/A | ||||||
11541124
|
Thermo Scientific™
26078-1420 |
30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | TraceGOLD™ TG-OCP I |
769.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11561124
|
Thermo Scientific™
26078-1540 |
60m | 0.25mm | 0,25 μm | TraceGOLD™ TG-OCP I | N/A | ||||||
11571124
|
Thermo Scientific™
26078-2120 |
15m | 0.32mm | 0,5 μm | TraceGOLD™ TG-OCP I | N/A | ||||||
11581124
|
Thermo Scientific™
26078-2130 |
15m | 0.53mm | 0,5 μm | TraceGOLD™ TG-OCP I | N/A | ||||||
11591124
|
Thermo Scientific™
26078-2240 |
30m | 0.32mm | 0,5 μm | TraceGOLD™ TG-OCP I | N/A | ||||||
11501134
|
Thermo Scientific™
26078-2250 |
30m | 0.53mm | 0,5 μm | TraceGOLD™ TG-OCP I | N/A | ||||||
11511134
|
Thermo Scientific™
26078-5760 |
30 m | 0,32 mm | 0,32 µm | TraceGOLD™ TG-OCP I |
816.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11521134
|
Thermo Scientific™
26078-5780 |
20 m | 0,18 mm | 0,18 μm | TraceGOLD™ TG-OCP I | N/A | ||||||
11511114
|
Thermo Scientific™
26077-1310 |
15m | 0.32mm | 0,25 μm | TraceGOLD™ TG-OCP II | N/A | ||||||
11521114
|
Thermo Scientific™
26077-1430 |
30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | TraceGOLD™ TG-OCP II |
816.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11541114
|
Thermo Scientific™
26077-2240 |
30m | 0.32mm | 0,5 μm | TraceGOLD™ TG-OCP II | N/A | ||||||
11551114
|
Thermo Scientific™
26077-5690 |
20 m | 0,18 mm | 0,14 μm | TraceGOLD™ TG-OCP II | N/A | ||||||
11571114
|
Thermo Scientific™
26077-5710 |
60m | 0.25mm | 0,2 μm | TraceGOLD™ TG-OCP II | N/A | ||||||
11581114
|
Thermo Scientific™
26077-5720 |
30 m | 0,25 mm | 0,2 μm | TraceGOLD™ TG-OCP II |
791.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Analice pesticidas y herbicidas organoclorados con un sangrado ultrabajo, una sensibilidad superior, una excelente forma de pico y los más altos niveles de reproducibilidad con las columnas para cromatografía de gases Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OCP I y TG-OCP II.
Un gran paso para el rendimiento con niveles reducidos de sangrado y una inercia superior:- Esta columna estable y de bajo sangrado produce resultados uniformes. El bajo nivel de ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección con una mejor resolución de analitos de bajo nivel.
- Al minimizar el sangrado de la columna, se amplía el intervalo entre mantenimientos programados, lo que conduce a una mayor productividad.
- La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
- La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
- Sangrado bajo con una relación señal-ruido, sensibilidad e integridad de espectrometría de masas excelentes
- Análisis rápido para facilitar la separación completa de pesticidas clorados
- Ideal para los métodos 8081, 608 y CLP de la EPA de EE. UU.
- La naturaleza ácida de los grupos de silanol preponderantes en muchas columnas para GC puede traducirse en la adsorción de compuestos básicos, que a menudo resulta en la formación de picos.
- En columnas para GC TraceGOLD, los grupos funcionales básicos están unidos a la superficie de la columna para reducir los efectos de la formación de picos con colas y mejorar la reproducibilidad y sensibilidad entre ciclos.
- Pesticidas organoclorados
- Herbicidas
- Rtx™-CLPesticides
- Rtx™-CLPesticides2
Especificaciones
340°C | |
No polar |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.