Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-OCP I y II
Código de producto. 11541124 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10m
15m
20 m
30 m
30m
60m
Diámetro (métrico):
0.1mm
0,18 mm
0,25 mm
0.25mm
0,32 mm
0.32mm
0.53mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,14 μm
0,18 μm
0,2 μm
0,25 μm
0,32 µm
0,5 μm
Fase estacionaria:
TraceGOLD™ TG-OCP I
TraceGOLD™ TG-OCP II
Tamaño de la unidad:
cada uno
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Grosor de película Fase estacionaria unitSize
11541124 30 m 0,25 mm 0,25 μm TraceGOLD™ TG-OCP I cada uno
11521124 10m 0.1mm 0,1 μm TraceGOLD™ TG-OCP I cada uno
11531124 15m 0.25mm 0,25 μm TraceGOLD™ TG-OCP I cada uno
11561124 60m 0.25mm 0,25 μm TraceGOLD™ TG-OCP I cada uno
11571124 15m 0.32mm 0,5 μm TraceGOLD™ TG-OCP I cada uno
11581124 15m 0.53mm 0,5 μm TraceGOLD™ TG-OCP I cada uno
11591124 30m 0.32mm 0,5 μm TraceGOLD™ TG-OCP I cada uno
11501134 30m 0.53mm 0,5 μm TraceGOLD™ TG-OCP I cada uno
11511134 30 m 0,32 mm 0,32 µm TraceGOLD™ TG-OCP I cada uno
11521134 20 m 0,18 mm 0,18 μm TraceGOLD™ TG-OCP I cada uno
11511114 15m 0.32mm 0,25 μm TraceGOLD™ TG-OCP II cada uno
11521114 30 m 0,32 mm 0,25 μm TraceGOLD™ TG-OCP II cada uno
11541114 30m 0.32mm 0,5 μm TraceGOLD™ TG-OCP II cada uno
11551114 20 m 0,18 mm 0,14 μm TraceGOLD™ TG-OCP II cada uno
11571114 60m 0.25mm 0,2 μm TraceGOLD™ TG-OCP II cada uno
11581114 30 m 0,25 mm 0,2 μm TraceGOLD™ TG-OCP II cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 11541124 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 260781420
Analice pesticidas y herbicidas organoclorados con un sangrado ultrabajo, una sensibilidad superior, una excelente forma de pico y los más altos niveles de reproducibilidad.
Analice pesticidas y herbicidas organoclorados con un sangrado ultrabajo, una sensibilidad superior, una excelente forma de pico y los más altos niveles de reproducibilidad con las columnas para cromatografía de gases Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OCP I y TG-OCP II.
Un gran paso para el rendimiento con niveles reducidos de sangrado y una inercia superior:
  • Esta columna estable y de bajo sangrado produce resultados uniformes. El bajo nivel de ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección con una mejor resolución de analitos de bajo nivel.
  • Al minimizar el sangrado de la columna, se amplía el intervalo entre mantenimientos programados, lo que conduce a una mayor productividad.
  • La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
  • La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
Redefinición de sus expectativas para la cromatografía de gases:
  • Sangrado bajo con una relación señal-ruido, sensibilidad e integridad de espectrometría de masas excelentes
  • Análisis rápido para facilitar la separación completa de pesticidas clorados
  • Ideal para los métodos 8081, 608 y CLP de la EPA de EE. UU.
La fórmula exclusiva facilita el análisis de compuestos difíciles:
  • La naturaleza ácida de los grupos de silanol preponderantes en muchas columnas para GC puede traducirse en la adsorción de compuestos básicos, que a menudo resulta en la formación de picos.
  • En columnas para GC TraceGOLD, los grupos funcionales básicos están unidos a la superficie de la columna para reducir los efectos de la formación de picos con colas y mejorar la reproducibilidad y sensibilidad entre ciclos.
Uso recomendado:
  • Pesticidas organoclorados
  • Herbicidas
Similar a:
  • Rtx™-CLPesticides
  • Rtx™-CLPesticides2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 340°C
Diámetro (métrico) 0,25 mm
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Línea de productos TraceGOLD
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-OCP I
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para pesticidas organoclorados, GC/MS para herbicidas
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 30 m
Polaridad No polar
Descripción 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.