Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-OCP I y II
Código de producto. 11521124 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10m
15m
20 m
30 m
30m
60m
Diámetro (métrico):
0.1mm
0,18 mm
0,25 mm
0.25mm
0,32 mm
0.32mm
0.53mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,14 μm
0,18 μm
0,2 μm
0,25 μm
0,32 µm
0,5 μm
Fase estacionaria:
TraceGOLD™ TG-OCP I
TraceGOLD™ TG-OCP II
Förpackningsstorlek
cada uno
Produktkode Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Grosor de película Fase estacionaria unitSize
11521124 10m 0.1mm 0,1 μm TraceGOLD™ TG-OCP I cada uno
11531124 15m 0.25mm 0,25 μm TraceGOLD™ TG-OCP I cada uno
11541124 30 m 0,25 mm 0,25 μm TraceGOLD™ TG-OCP I cada uno
11561124 60m 0.25mm 0,25 μm TraceGOLD™ TG-OCP I cada uno
11571124 15m 0.32mm 0,5 μm TraceGOLD™ TG-OCP I cada uno
11581124 15m 0.53mm 0,5 μm TraceGOLD™ TG-OCP I cada uno
11591124 30m 0.32mm 0,5 μm TraceGOLD™ TG-OCP I cada uno
11501134 30m 0.53mm 0,5 μm TraceGOLD™ TG-OCP I cada uno
11511134 30 m 0,32 mm 0,32 µm TraceGOLD™ TG-OCP I cada uno
11521134 20 m 0,18 mm 0,18 μm TraceGOLD™ TG-OCP I cada uno
11511114 15m 0.32mm 0,25 μm TraceGOLD™ TG-OCP II cada uno
11521114 30 m 0,32 mm 0,25 μm TraceGOLD™ TG-OCP II cada uno
11541114 30m 0.32mm 0,5 μm TraceGOLD™ TG-OCP II cada uno
11551114 20 m 0,18 mm 0,14 μm TraceGOLD™ TG-OCP II cada uno
11571114 60m 0.25mm 0,2 μm TraceGOLD™ TG-OCP II cada uno
11581114 30 m 0,25 mm 0,2 μm TraceGOLD™ TG-OCP II cada uno
16 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11521124
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 260780200
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Analice pesticidas y herbicidas organoclorados con un sangrado ultrabajo, una sensibilidad superior, una excelente forma de pico y los más altos niveles de reproducibilidad.
Analice pesticidas y herbicidas organoclorados con un sangrado ultrabajo, una sensibilidad superior, una excelente forma de pico y los más altos niveles de reproducibilidad con las columnas para cromatografía de gases Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OCP I y TG-OCP II.
Un gran paso para el rendimiento con niveles reducidos de sangrado y una inercia superior:
  • Esta columna estable y de bajo sangrado produce resultados uniformes. El bajo nivel de ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección con una mejor resolución de analitos de bajo nivel.
  • Al minimizar el sangrado de la columna, se amplía el intervalo entre mantenimientos programados, lo que conduce a una mayor productividad.
  • La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
  • La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
Redefinición de sus expectativas para la cromatografía de gases:
  • Sangrado bajo con una relación señal-ruido, sensibilidad e integridad de espectrometría de masas excelentes
  • Análisis rápido para facilitar la separación completa de pesticidas clorados
  • Ideal para los métodos 8081, 608 y CLP de la EPA de EE. UU.
La fórmula exclusiva facilita el análisis de compuestos difíciles:
  • La naturaleza ácida de los grupos de silanol preponderantes en muchas columnas para GC puede traducirse en la adsorción de compuestos básicos, que a menudo resulta en la formación de picos.
  • En columnas para GC TraceGOLD, los grupos funcionales básicos están unidos a la superficie de la columna para reducir los efectos de la formación de picos con colas y mejorar la reproducibilidad y sensibilidad entre ciclos.
Uso recomendado:
  • Pesticidas organoclorados
  • Herbicidas
Similar a:
  • Rtx™-CLPesticides
  • Rtx™-CLPesticides2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Temperatura máxima 340°C
Diámetro (métrico) 0.1mm
Diámetro interior (métrico) 0.1 mm
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-OCP I
Para utilizar con (aplicación) GC/MS, GC/MS for Herbicides
Grosor de película 0,1 μm
Longitud (métrico) 10m
Polaridad No polar
Descripción 10m x 0.10mm x 0.10um
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.