Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-OCP I y II
Código de producto. 11521114 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
10m
15m
20 m
30 m
30m
60m
Diámetro (métrico):
0.1mm
0,18 mm
0,25 mm
0.25mm
0,32 mm
0.32mm
0.53mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,14 μm
0,18 μm
0,2 μm
0,25 μm
0,32 µm
0,5 μm
Fase estacionaria:
TraceGOLD™ TG-OCP I
TraceGOLD™ TG-OCP II
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11521114
Marca: Thermo Scientific™ 260771430
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Analice pesticidas y herbicidas organoclorados con un sangrado ultrabajo, una sensibilidad superior, una excelente forma de pico y los más altos niveles de reproducibilidad.
Analice pesticidas y herbicidas organoclorados con un sangrado ultrabajo, una sensibilidad superior, una excelente forma de pico y los más altos niveles de reproducibilidad con las columnas para cromatografía de gases Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OCP I y TG-OCP II.
Un gran paso para el rendimiento con niveles reducidos de sangrado y una inercia superior:
  • Esta columna estable y de bajo sangrado produce resultados uniformes. El bajo nivel de ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección con una mejor resolución de analitos de bajo nivel.
  • Al minimizar el sangrado de la columna, se amplía el intervalo entre mantenimientos programados, lo que conduce a una mayor productividad.
  • La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
  • La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
Redefinición de sus expectativas para la cromatografía de gases:
  • Sangrado bajo con una relación señal-ruido, sensibilidad e integridad de espectrometría de masas excelentes
  • Análisis rápido para facilitar la separación completa de pesticidas clorados
  • Ideal para los métodos 8081, 608 y CLP de la EPA de EE. UU.
La fórmula exclusiva facilita el análisis de compuestos difíciles:
  • La naturaleza ácida de los grupos de silanol preponderantes en muchas columnas para GC puede traducirse en la adsorción de compuestos básicos, que a menudo resulta en la formación de picos.
  • En columnas para GC TraceGOLD, los grupos funcionales básicos están unidos a la superficie de la columna para reducir los efectos de la formación de picos con colas y mejorar la reproducibilidad y sensibilidad entre ciclos.
Uso recomendado:
  • Pesticidas organoclorados
  • Herbicidas
Similar a:
  • Rtx™-CLPesticides
  • Rtx™-CLPesticides2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura máxima 340°C
Diámetro (métrico) 0,32 mm
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Línea de productos TraceGOLD
Fase estacionaria TraceGOLD™ TG-OCP II
Para utilizar con (aplicación) GC/MS para pesticidas organoclorados, GC/MS para herbicidas
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 30 m
Polaridad No polar
Descripción 30 m x 0,32 mm x 0,25 µm
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.