Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-OCP I y II
Analice pesticidas y herbicidas organoclorados con un sangrado ultrabajo, una sensibilidad superior, una excelente forma de pico y los más altos niveles de reproducibilidad.
Marca:  Thermo Scientific™ 26078-5780
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11521134
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
340°C
0,18 mm
TraceGOLD™ TG-OCP I
0,18 μm
No polar
0,18 mm
TraceGOLD
GC/MS para pesticidas organoclorados, GC/MS para herbicidas
20 m
20 m x 0,18 mm x 0,18 μm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-OCP I y II > 20m x 0,18mm x 0,18 μm
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.