Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-OCP I y II
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Analice pesticidas y herbicidas organoclorados con un sangrado ultrabajo, una sensibilidad superior, una excelente forma de pico y los más altos niveles de reproducibilidad con las columnas para cromatografía de gases Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OCP I y TG-OCP II.
- Esta columna estable y de bajo sangrado produce resultados uniformes. El bajo nivel de ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección con una mejor resolución de analitos de bajo nivel.
- Al minimizar el sangrado de la columna, se amplía el intervalo entre mantenimientos programados, lo que conduce a una mayor productividad.
- La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
- La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
- Sangrado bajo con una relación señal-ruido, sensibilidad e integridad de espectrometría de masas excelentes
- Análisis rápido para facilitar la separación completa de pesticidas clorados
- Ideal para los métodos 8081, 608 y CLP de la EPA de EE. UU.
- La naturaleza ácida de los grupos de silanol preponderantes en muchas columnas para GC puede traducirse en la adsorción de compuestos básicos, que a menudo resulta en la formación de picos.
- En columnas para GC TraceGOLD, los grupos funcionales básicos están unidos a la superficie de la columna para reducir los efectos de la formación de picos con colas y mejorar la reproducibilidad y sensibilidad entre ciclos.
- Pesticidas organoclorados
- Herbicidas
- Rtx™-CLPesticides
- Rtx™-CLPesticides2
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 340°C |
| Diámetro (métrico) | 0.32mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0.32 mm |
| Fase estacionaria | TraceGOLD™ TG-OCP II |
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS, GC/MS for Herbicides |
| Grosor de película | 0,5 μm |
| Longitud (métrico) | 30m |
| Polaridad | No polar |
| Descripción | 30m x 0.32mm x 0.50um |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.