Learn More
Cole-Parmer™ Replacement Items for Freezer/Mill™ Grinding Vial Sets
Keep spare items to ensure there is no down time.
157.00€ - 1625.00€
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12508696
|
Cole-Parmer™
6752 |
N/A | ||||||||
12578686
|
Cole-Parmer™
6751C4 |
Policarbonato |
216.00€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
12558696
|
Cole-Parmer™
6801C4 |
Cilindro central | Policarbonato |
470.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envoi: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12578696
|
Cole-Parmer™
6751C20 |
Cilindro central | Policarbonato |
754.00€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12568696
|
Cole-Parmer™
6801C20 |
Cilindro central | Policarbonato |
1625.00€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15340482
|
Cole-Parmer™
6881C20 |
Cilindro central | Policarbonato |
1085.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12588686
|
Cole-Parmer™
6751E |
Tapón | Acero inoxidable (440 C) |
310.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 23-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12598686
|
Cole-Parmer™
6751P |
Impactador | Acero inoxidable (440 C) |
157.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Suitable for use with the Cole-Parmer™ Freezer/Mill™ grinding vial sets
- Optimize performance of your Cole-Parmer™ Freezer/Mill™ grinding vial sets with a wide range of grinding ball options suitable for your application.
Especificaciones
Cole-Parmer Freezer/Mill |