Learn More
Cole-Parmer™ Replacement Items for Freezer/Mill™ Grinding Vial Sets
Código de producto. 12508696 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
paquete de 20
paquete de 4
Material:
Acero inoxidable (440  C)
Policarbonato
Para utilizar con (equipo):
Juego de viales de molienda grandes 6801 y juego de viales de molienda sin Cr grandes 6871
Para su uso con el juego de viales 6881
Triturador criogénico de Freezer/Mill Spex SamplePrep
Tipo de producto:
Cilindro central
Impactador
Tapón
Código de producto. unitSize Material Para utilizar con (equipo) Tipo de producto
12508696 cada uno - - -
12578686 paquete de 4 Policarbonato Triturador criogénico de Freezer/Mill Spex SamplePrep -
12558696 paquete de 4 Policarbonato Juego de viales de molienda grandes 6801 y juego de viales de molienda sin Cr grandes 6871 Cilindro central
12578696 paquete de 20 Policarbonato Triturador criogénico de Freezer/Mill Spex SamplePrep Cilindro central
12568696 paquete de 20 Policarbonato Juego de viales de molienda grandes 6801 y juego de viales de molienda sin Cr grandes 6871 Cilindro central
15340482 paquete de 20 Policarbonato Para su uso con el juego de viales 6881 Cilindro central
12588686 paquete de 2 Acero inoxidable (440  C) Triturador criogénico de Freezer/Mill Spex SamplePrep Tapón
12598686 cada uno Acero inoxidable (440  C) Triturador criogénico de Freezer/Mill Spex SamplePrep Impactador
8 options
Código de producto. 12508696
Marca: Cole-Parmer™ 6752
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Keep spare items to ensure there is no down time.
Conjunto de viales 6751
  • Capacidad de muestras: de 0.5 a 4.0 ml
  • Ofrece un vial completo además de tres secciones centrales de repuesto
  • Incluye impactador de acero inoxidable, dos tapones de cierre y cuatro cilindros centrales de policarbonato (6751C4)
  • Hay disponibles componentes individuales
Especificaciones
Modelo Cole-Parmer Freezer/Mill