Descripción
Juego de viales 6751
- Capacidad de muestra: De 0,5 a 4,0 ml
- Un vial completo más tres secciones centrales de repuesto
- Incluye impactador de acero inoxidable, dos tapones de cierre y cuatro cilindros centrales de policarbonato (6751C4)
- Componentes individuales disponibles
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tapón |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Para utilizar con (equipo) | Triturador criogénico de Freezer/Mill Spex SamplePrep |
| Material | Acero inoxidable (440 C) |
| Modelo | Cole-Parmer Freezer/Mill |
| Cantidad de embalaje | 2 Pk. |
| Volumen de la muestra (imperial) | De 0,28 a 3,69 g (de 0,01 a 0,13 oz). |
| Volumen de la muestra (métrico) | De 0,5 a 4 ml |