Learn More
Cole-Parmer™ Replacement Items for Freezer/Mill™ Grinding Vial Sets
Código de producto. 12558696 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Cilindro central
Impactador
Tapón
Material:
Acero inoxidable (440  C)
Policarbonato
Para utilizar con (equipo):
Juego de viales de molienda grandes 6801 y juego de viales de molienda sin Cr grandes 6871
Para su uso con el juego de viales 6881
Triturador criogénico de Freezer/Mill Spex SamplePrep
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
paquete de 20
paquete de 4
Código de producto. Tipo de producto Material Para utilizar con (equipo) unitSize
12558696 Cilindro central Policarbonato Juego de viales de molienda grandes 6801 y juego de viales de molienda sin Cr grandes 6871 paquete de 4
12508696 - - - cada uno
12578686 - Policarbonato Triturador criogénico de Freezer/Mill Spex SamplePrep paquete de 4
12578696 Cilindro central Policarbonato Triturador criogénico de Freezer/Mill Spex SamplePrep paquete de 20
12568696 Cilindro central Policarbonato Juego de viales de molienda grandes 6801 y juego de viales de molienda sin Cr grandes 6871 paquete de 20
15340482 Cilindro central Policarbonato Para su uso con el juego de viales 6881 paquete de 20
12588686 Tapón Acero inoxidable (440  C) Triturador criogénico de Freezer/Mill Spex SamplePrep paquete de 2
12598686 Impactador Acero inoxidable (440  C) Triturador criogénico de Freezer/Mill Spex SamplePrep cada uno
8 options
Código de producto. 12558696
Marca: Cole-Parmer™ 6801C4
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Keep spare items to ensure there is no down time.
  • Soporta temperaturas de nitrógeno líquido
  • El plástico transparente permite comprobar visualmente el proceso de molienda
  • Puede limpiarse con agua caliente y detergente o con una solución sin ARNasa/ADNasa
  • Se vende en paquetes 4 de o de 20
Especificaciones
Tipo de producto Cilindro central
Para utilizar con (equipo) Juego de viales de molienda grandes 6801 y juego de viales de molienda sin Cr grandes 6871
Material Policarbonato
Modelo Cole-Parmer Freezer/Mill
Cantidad de embalaje 4 paq.