Descripción
- Soporta temperaturas de nitrógeno líquido
- El plástico transparente permite comprobar visualmente el proceso de molienda
- Puede limpiarse con agua caliente y detergente o con una solución sin ARNasa/ADNasa
- Se vende en paquetes 4 de o de 20
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cilindro central |
| Para utilizar con (equipo) | Juego de viales de molienda grandes 6801 y juego de viales de molienda sin Cr grandes 6871 |
| Material | Policarbonato |
| Modelo | Cole-Parmer Freezer/Mill |
| Cantidad de embalaje | 20 paq. |