Learn More
Cole-Parmer™ Replacement Items for Freezer/Mill™ Grinding Vial Sets
Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable (440 C)
Policarbonato
Para utilizar con (equipo):
Juego de viales de molienda grandes 6801 y juego de viales de molienda sin Cr grandes 6871
Para su uso con el juego de viales 6881
Triturador criogénico de Freezer/Mill Spex SamplePrep
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
paquete de 20
paquete de 4
Tipo de producto:
Cilindro central
Impactador
Tapón
Descripción
Juego de viales 6751
- Capacidad de muestra: De 0,5 a 4,0 ml
- Un vial completo más tres secciones centrales de repuesto
- Incluye impactador de acero inoxidable, dos tapones de cierre y cuatro cilindros centrales de policarbonato (6751C4)
- Componentes individuales disponibles
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Triturador criogénico de Freezer/Mill Spex SamplePrep |
| Material | Policarbonato |
| Modelo | Cole-Parmer Freezer/Mill |
| Cantidad de embalaje | 4/paq. |
| Volumen de la muestra (imperial) | De 0,28 a 3,69 g (de 0,01 a 0,13 oz.) |
| Volumen de la muestra (métrico) | De 0,5 a 4 ml |