Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Upstream stimulatory factor 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Upstream stimulatory factor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2485.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001263302.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 7391 |
Nombre | Upstream stimulatory factor 1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16006450
|
enQuireBio™
QP6872-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16046450
|
enQuireBio™
QP6872-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16096440
|
enQuireBio™
QP6872-ec-100ug |
100 μg |
554.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16026450
|
enQuireBio™
QP6872-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16036450
|
enQuireBio™
QP6872-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16016450
|
enQuireBio™
QP6872-ec-1mg |
1 mg |
2485.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001263302.1 | |
Upstream stimulatory factor 1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
7391 | |
Research Use Only | |
USF1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GQQKTAETEE GTVQIQEGAV ATGEDPTSVA IASIQSAATF PDPNVKYVFR TENGGQVMYR VIQVSEGQLD GQTEGTGAIS GYPATQSMTQ AVIQGAFTSD DAVDTEGTAA ETHYTYFPST AVGDGAGGTT SGSTAAVVTT QGSEALLGQA TPPGTGQFFV MMSPQEVLQG GSQRSIAPRT HPYSPKSEAP RTTRDEKRRA QHNEVERRRR DKINNWIVQL SKIIPDCSME STKSGQSKGG ILSKACDYIQ ELRQSNHRLS EELQGLDQLQ LDNDVLRQQV EDLKNKNLLL RAQLRHHGLE VVIKNDSN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Upstream stimulatory factor 1 Protein