Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Upstream stimulatory factor 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Upstream stimulatory factor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6872-ec-500ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16036450
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_001263302.1
Upstream stimulatory factor 1 Protein
Research Use Only
USF1
Recombinant Protein
E. coli
GQQKTAETEE GTVQIQEGAV ATGEDPTSVA IASIQSAATF PDPNVKYVFR TENGGQVMYR VIQVSEGQLD GQTEGTGAIS GYPATQSMTQ AVIQGAFTSD DAVDTEGTAA ETHYTYFPST AVGDGAGGTT SGSTAAVVTT QGSEALLGQA TPPGTGQFFV MMSPQEVLQG GSQRSIAPRT HPYSPKSEAP RTTRDEKRRA QHNEVERRRR DKINNWIVQL SKIIPDCSME STKSGQSKGG ILSKACDYIQ ELRQSNHRLS EELQGLDQLQ LDNDVLRQQV EDLKNKNLLL RAQLRHHGLE VVIKNDSN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
7391
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Upstream stimulatory factor 1 Protein > 500μg