Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Upstream stimulatory factor 1 Protein
Código de producto. 16096440
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16096440 100 μg 100 microgramos
16006450 10 μg 10 microgramos
16046450 50 μg 50 microgramos
16026450 200 μg 200 microgramos
16036450 500 μg 500 microgramos
16016450 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16096440 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6872ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Upstream stimulatory factor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001263302.1
ID de gen (Entrez) 7391
Nombre Upstream stimulatory factor 1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen USF1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia GQQKTAETEE GTVQIQEGAV ATGEDPTSVA IASIQSAATF PDPNVKYVFR TENGGQVMYR VIQVSEGQLD GQTEGTGAIS GYPATQSMTQ AVIQGAFTSD DAVDTEGTAA ETHYTYFPST AVGDGAGGTT SGSTAAVVTT QGSEALLGQA TPPGTGQFFV MMSPQEVLQG GSQRSIAPRT HPYSPKSEAP RTTRDEKRRA QHNEVERRRR DKINNWIVQL SKIIPDCSME STKSGQSKGG ILSKACDYIQ ELRQSNHRLS EELQGLDQLQ LDNDVLRQQV EDLKNKNLLL RAQLRHHGLE VVIKNDSN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.