missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Upstream stimulatory factor 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Upstream stimulatory factor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP6872-ec-10ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_001263302.1 | |
Upstream stimulatory factor 1 Protein | |
Research Use Only | |
USF1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GQQKTAETEE GTVQIQEGAV ATGEDPTSVA IASIQSAATF PDPNVKYVFR TENGGQVMYR VIQVSEGQLD GQTEGTGAIS GYPATQSMTQ AVIQGAFTSD DAVDTEGTAA ETHYTYFPST AVGDGAGGTT SGSTAAVVTT QGSEALLGQA TPPGTGQFFV MMSPQEVLQG GSQRSIAPRT HPYSPKSEAP RTTRDEKRRA QHNEVERRRR DKINNWIVQL SKIIPDCSME STKSGQSKGG ILSKACDYIQ ELRQSNHRLS EELQGLDQLQ LDNDVLRQQV EDLKNKNLLL RAQLRHHGLE VVIKNDSN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
7391 | |
10 μg | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Upstream stimulatory factor 1 Protein > 10μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido