missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Upstream stimulatory factor 1 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Upstream stimulatory factor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6872-ec-50ug

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16046450

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001263302.1
Upstream stimulatory factor 1 Protein
Research Use Only
USF1
Recombinant Protein
E. coli
GQQKTAETEE GTVQIQEGAV ATGEDPTSVA IASIQSAATF PDPNVKYVFR TENGGQVMYR VIQVSEGQLD GQTEGTGAIS GYPATQSMTQ AVIQGAFTSD DAVDTEGTAA ETHYTYFPST AVGDGAGGTT SGSTAAVVTT QGSEALLGQA TPPGTGQFFV MMSPQEVLQG GSQRSIAPRT HPYSPKSEAP RTTRDEKRRA QHNEVERRRR DKINNWIVQL SKIIPDCSME STKSGQSKGG ILSKACDYIQ ELRQSNHRLS EELQGLDQLQ LDNDVLRQQV EDLKNKNLLL RAQLRHHGLE VVIKNDSN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
7391
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Upstream stimulatory factor 1 Protein > 50μg

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado