Learn More
Pyrex™ Llave de vidrio Quickfit™ y vástago con cono
Puede transferir líquido a la mayoría de los matraces y juegos Quickfit™. Llave de vidrio y vástago con cono Pyrex™ Quickfit™. Incluye llave de paso con llave de vidrio intercambiable.
80.75€ - 770.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 4800 |
---|---|
Incluye | Cono de vidrio esmerilado, llave de paso con llave de vidrio |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del cono | Llaves de paso | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del cono | Llaves de paso | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11341875
|
Pyrex™
D1/21 |
100 ml | 14/23 | Orificio 2,5mm |
85.75€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11351875
|
Pyrex™
D1/22 |
100 ml | 19/26 | Orificio 2,5mm |
90.85€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 15-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11331875
|
Pyrex™
D1/11 |
50 ml | 14/23 | Orificio 2,0mm |
80.75€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11361875
|
Pyrex™
D1/32 |
250 ml | 19/26 | 2.5mm bore | N/A | ||||||
15517790
|
Pyrex™
D1/42 |
500 ml | 19/26 | Orificio 4,0mm | N/A | ||||||
15537790
|
Pyrex™
D1/62 |
1000 mL | 19/26 | 4.0mm bore | N/A | ||||||
Descripción
- Cumple con ISO 4800.
- Varilla de embudo con cono de vidrio esmerilado para una fácil incorporación a matraces y juegos QuickFit™
- La llave de paso incluye una llave de vidrio intercambiable
Especificaciones
ISO 4800 | |
Cono de vidrio esmerilado, llave de paso con llave de vidrio |