Learn More
Pyrex™ Llave de vidrio Quickfit™ y vástago con cono
Código de producto. 11351875
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
Tamaño del cono:
14/23
19/26
Llaves de paso:
Calibre 2,5 mm
Calibre 4,0 mm
Orificio 2,0mm
Unit Size:
cada uno
paquete de 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacidad (métrico) Tamaño del cono Llaves de paso Unit Size
11351875 100 ml 19/26 Calibre 2,5 mm cada uno
11341875 100 ml 14/23 Calibre 2,5 mm cada uno
11331875 50 ml 14/23 Orificio 2,0mm cada uno
11361875 250 ml 19/26 Calibre 2,5 mm cada uno
15517790 500 ml 19/26 Calibre 4,0 mm paquete de 5
15537790 1000 mL 19/26 Calibre 4,0 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11351875 Supplier Pyrex™ Supplier No. D1/22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.60€
    81.93€ / paquete de 1
    Ahorro 13.67€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-03-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Puede transferir líquido a la mayoría de los matraces y juegos Quickfit™. Llave de vidrio y vástago con cono Pyrex™ Quickfit™. Incluye llave de paso con llave de vidrio intercambiable.
  • Cumple con ISO 4800.
  • Varilla de embudo con cono de vidrio esmerilado para una fácil incorporación a matraces y juegos QuickFit™
  • La llave de paso incluye una llave de vidrio intercambiable
Specifications
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio de borosilicato
Certificaciones/conformidad ISO 4800
Tamaño del cono 19/26
Incluye Cono de vidrio esmerilado, llave de paso con llave de vidrio
Llaves de paso Calibre 2,5 mm
Tipo de producto Embudo cuentagotas