Learn More
Pyrex™ Llave de vidrio Quickfit™ y vástago con cono
Descripción
- Cumple con ISO 4800.
- Varilla de embudo con cono de vidrio esmerilado para una fácil incorporación a matraces y juegos QuickFit™
- La llave de paso incluye una llave de vidrio intercambiable
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | Pyrex Glass, Borosilicate Glass |
| Certificaciones/conformidad | ISO 4800 |
| Tamaño del cono | 19/26 |
| Incluye | Ground glass cone, stopcock with glass key |
| Llaves de paso | Calibre 2,5 mm |
| Tipo de producto | Dropping funnel |