Learn More
Pyrex™ Llave de vidrio Quickfit™ y vástago con cono
Código de producto. 15537790
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
Tamaño del cono:
14/23
19/26
Llaves de paso:
Calibre 2,5 mm
Calibre 4,0 mm
Orificio 2,0mm
Orificio 2,5mm
Orificio 4,0mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del cono Llaves de paso unitSize
15537790 1000 mL 19/26 Calibre 4,0 mm paquete de 5
11341875 100 ml 14/23 Orificio 2,5mm cada uno
11351875 100 ml 19/26 Orificio 2,5mm cada uno
11331875 50 ml 14/23 Orificio 2,0mm cada uno
11361875 250 ml 19/26 Calibre 2,5 mm cada uno
15517790 500 ml 19/26 Orificio 4,0mm paquete de 5
6 options
Código de producto. 15537790
Marca: Pyrex™ D1/62
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Puede transferir líquido a la mayoría de los matraces y juegos Quickfit™. Llave de vidrio y vástago con cono Pyrex™ Quickfit™. Incluye llave de paso con llave de vidrio intercambiable.
  • Cumple con ISO 4800.
  • Varilla de embudo con cono de vidrio esmerilado para una fácil incorporación a matraces y juegos QuickFit™
  • La llave de paso incluye una llave de vidrio intercambiable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 mL
Material Pyrex Glass, Borosilicate Glass
Certificaciones/conformidad ISO 4800
Tamaño del cono 19/26
Incluye Ground glass cone, stopcock with glass key
Llaves de paso Calibre 4,0 mm
Tipo de producto Dropping funnel