Learn More
Pyrex™ Llave de vidrio Quickfit™ y vástago con cono
Puede transferir líquido a la mayoría de los matraces y juegos Quickfit™. Llave de vidrio y vástago con cono Pyrex™ Quickfit™. Incluye llave de paso con llave de vidrio intercambiable.
Marca:  Pyrex™ D1/11
67.72 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11331875
  • 80.75€ / cada uno
Ofertas que rompen los precios en cristalería de laboratorio
Usar código promocional 24123 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Descripción
  • Cumple con ISO 4800.
  • Varilla de embudo con cono de vidrio esmerilado para una fácil incorporación a matraces y juegos QuickFit™
  • La llave de paso incluye una llave de vidrio intercambiable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
50 ml
ISO 4800
Cono de vidrio esmerilado, llave de paso con llave de vidrio
Embudo cuentagotas
Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato
14/23
Orificio 2,0mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Pyrex™ Llave de vidrio Quickfit™ y vástago con cono > Tamaño de conector: 14/23; Capacidad: 50ml