Learn More
Pyrex™ Llave de vidrio Quickfit™ y vástago con cono
Descripción
- Cumple con ISO 4800.
- Varilla de embudo con cono de vidrio esmerilado para una fácil incorporación a matraces y juegos QuickFit™
- La llave de paso incluye una llave de vidrio intercambiable
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Material | Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato |
| Certificaciones/conformidad | ISO 4800 |
| Tamaño del cono | 19/26 |
| Incluye | Cono de vidrio esmerilado, llave de paso con llave de vidrio |
| Llaves de paso | Orificio 4,0mm |
| Tipo de producto | Embudo cuentagotas |