Learn More
Matraz con fondo redondo de tres cuellos Quickfit™
Incluye tres cuellos para facilitar la incorporación de herramientas de medición. El matraz de fondo redondo y tres cuellos verticales Quickfit™ se ha fabricado con vidrio de borosilicato.
75.45€ - 943.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Forma del fondo | Forma redonda |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Junta de toma | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Junta de toma | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11391965
|
Quickfit
FR5L/5US/33P |
5 l | 34/35 (centro), 24 /29 (lado) |
278.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 19-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15567860
|
Quickfit
FR1L/4S/22P |
1000 ml | Centro: 29/32, lateral: 19/26 |
469.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 19-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12060653
|
Quickfit
FR250/3S/22P |
250 ml | 24/29 (centro), 19 /26 (lado) |
75.45€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15527860
|
Quickfit
FR1L/3S/22P |
1000 ml | 24/29 (centro), 19 /26 (lado) |
399.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 19-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15597860
|
Quickfit
FR1L/5S/22P |
1000 ml | 34/35 (centro), 19 /26 (lado) |
539.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 19-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15507870
|
Quickfit
FR1L/5S/33P |
1000 ml | 34/35 (centro), 24 /29 (lado) |
626.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 06-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15587870
|
Quickfit
FR2L/3US/22P |
2000 ml | 24/29 (centro), 19 /26 (lado) |
631.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 19-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15597870
|
Quickfit
FR2L/4S/22P |
2000 ml | 29/32 (centro), 19 /26 (lado) |
600.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 19-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15537880
|
Quickfit
FR2L/5S/22P |
2000 mL | 34/35 (centro), 19 /26 (lado) | |||||||
15557880
|
Quickfit
FR2L/5S/33P |
2000 ml | 34/35 (centro), 24 /29 (lado) |
610.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 19-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15567880
|
Quickfit
FR2L/7S/44P |
2000 ml | 45/40 (centro), 29 /32 (lado) | |||||||
15507890
|
Quickfit
FR3L/5S/22P |
3000 ml | 34/35 (centro), 19 /26 (lado) |
764.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 13-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15517890
|
Quickfit
FR3L/5S/33P |
3000 ml | 34/35 (centro), 24 /29 (lado) |
943.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 19-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15507900
|
Quickfit
FR500/3S/22P |
500 ml | 24/29 (centro), 19 /26 (lado) |
387.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 19-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15517900
|
Quickfit
FR500/4S/22P |
500 ml | 29/32 (centro), 19 /26 (lado) |
463.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 19-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15537900
|
Quickfit
FR6L/7S/44P |
6 l | 45/40 (centro), 29 /32 (lado) | |||||||
15557870
|
Quickfit
FR250/4S/11P |
250 ml | 29/32 (centro), 14/23 (lados) |
387.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 19-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15507880
|
Quickfit
FR2L/4S/44P |
2000 ml | 29/32 (centro), 29/32 (lados) |
703.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 27-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15537890
|
Quickfit
FR4L/7S/44P |
4 l | 45/40 (centro), 29/32 (lados) | |||||||
Descripción
- Equipado con tres conectores esmerilados con precisión
- Un cuello central vertical
- Dos cuellos laterales verticales
- Los conectores de vidrio esmerilado se han fabricado con una exactitud que supera los requisitos de ISO 383
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Forma redonda |