Learn More
Matraz con fondo redondo de tres cuellos Quickfit™
Código de producto. 11391965
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
2000 mL
3000 ml
4 l
5 l
6 l
Junta de toma:
24/29 (centro), 19 /26 (lado)
29/32 (centro), 14/23 (lados)
29/32 (centro), 19 /26 (lado)
29/32 (centro), 29/32 (lados)
34/35 (centro), 19 /26 (lado)
34/35 (centro), 24 /29 (lado)
45/40 (centro), 29 /32 (lado)
45/40 (centro), 29/32 (lados)
Centro: 29/32, lateral: 19/26
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Junta de toma unitSize
11391965 5 l 34/35 (centro), 24 /29 (lado) cada uno
15567860 1000 ml Centro: 29/32, lateral: 19/26 paquete de 5
12060653 250 ml 24/29 (centro), 19 /26 (lado) cada uno
15527860 1000 ml 24/29 (centro), 19 /26 (lado) paquete de 5
15597860 1000 ml 34/35 (centro), 19 /26 (lado) paquete de 5
15507870 1000 ml 34/35 (centro), 24 /29 (lado) paquete de 5
15587870 2000 ml 24/29 (centro), 19 /26 (lado) paquete de 5
15597870 2000 ml 29/32 (centro), 19 /26 (lado) paquete de 5
15537880 2000 mL 34/35 (centro), 19 /26 (lado) paquete de 5
15557880 2000 ml 34/35 (centro), 24 /29 (lado) paquete de 5
15567880 2000 ml 45/40 (centro), 29 /32 (lado) paquete de 5
15507890 3000 ml 34/35 (centro), 19 /26 (lado) paquete de 5
15517890 3000 ml 34/35 (centro), 24 /29 (lado) paquete de 5
15507900 500 ml 24/29 (centro), 19 /26 (lado) paquete de 5
15517900 500 ml 29/32 (centro), 19 /26 (lado) paquete de 5
15537900 6 l 45/40 (centro), 29 /32 (lado) paquete de 5
15557870 250 ml 29/32 (centro), 14/23 (lados) paquete de 5
15507880 2000 ml 29/32 (centro), 29/32 (lados) paquete de 5
15537890 4 l 45/40 (centro), 29/32 (lados) paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Código de producto. 11391965 Proveedor Quickfit N.º de proveedor FR5L/5US/33P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluye tres cuellos para facilitar la incorporación de herramientas de medición. El matraz de fondo redondo y tres cuellos verticales Quickfit™ se ha fabricado con vidrio de borosilicato.
  • Equipado con tres conectores esmerilados con precisión Quickfit™: un cuello central vertical y dos cuellos laterales en ángulo
  • Los conectores de vidrio esmerilado Quickfit™ se han fabricado con una exactitud que supera los requ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 l
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 275 mm
N.º por caja 3
Junta de toma 34/35 (centro), 24 /29 (lado)
Forma del fondo Redondo