Learn More
Matraz con fondo redondo de tres cuellos Quickfit™
Código de producto. 15557870
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
2000 mL
3000 ml
4 l
5 l
6 l
Junta de toma:
24/29 (centro), 19 /26 (lado)
29/32 (centro), 14/23 (lados)
29/32 (centro), 19 /26 (lado)
29/32 (centro), 29/32 (lados)
34/35 (centro), 19 /26 (lado)
34/35 (centro), 24 /29 (lado)
45/40 (centro), 29 /32 (lado)
45/40 (centro), 29/32 (lados)
Centro: 29/32, lateral: 19/26
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. 15557870
Marca: Quickfit FR250/4S/11P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluye tres cuellos para facilitar la incorporación de herramientas de medición. El matraz de fondo redondo y tres cuellos verticales Quickfit™ se ha fabricado con vidrio de borosilicato.
Con un cuello central vertical y dos cuellos laterales verticales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 135 mm
N.º por caja 3
Junta de toma 29/32 (centro), 14/23 (lados)
Forma del fondo Forma redonda