Learn More
Matraz con fondo redondo de tres cuellos Quickfit™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
2000 mL
3000 ml
4 l
5 l
6 l
Junta de toma:
24/29 (centro), 19 /26 (lado)
29/32 (centro), 14/23 (lados)
29/32 (centro), 19 /26 (lado)
29/32 (centro), 29/32 (lados)
34/35 (centro), 19 /26 (lado)
34/35 (centro), 24 /29 (lado)
45/40 (centro), 29 /32 (lado)
45/40 (centro), 29/32 (lados)
Centro: 29/32, lateral: 19/26
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Descripción
- Equipado con tres conectores esmerilados con precisión Quickfit™: un cuello central vertical y dos cuellos laterales en ángulo
- Los conectores de vidrio esmerilado Quickfit™ se han fabricado con una exactitud que supera los requisitos de ISO 383
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 6 l |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 300 mm |
| N.º por caja | 3 |
| Junta de toma | 45/40 (centro), 29 /32 (lado) |
| Forma del fondo | Round |