Learn More
Matraz con fondo redondo de tres cuellos Quickfit™
Código de producto. 12060653
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
2000 mL
3000 ml
4 l
5 l
6 l
Junta de toma:
24/29 (centro), 19 /26 (lado)
29/32 (centro), 14/23 (lados)
29/32 (centro), 19 /26 (lado)
29/32 (centro), 29/32 (lados)
34/35 (centro), 19 /26 (lado)
34/35 (centro), 24 /29 (lado)
45/40 (centro), 29 /32 (lado)
45/40 (centro), 29/32 (lados)
Centro: 29/32, lateral: 19/26
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) Junta de toma unitSize
12060653 250 ml 24/29 (centro), 19 /26 (lado) cada uno
11391965 5 l 34/35 (centro), 24 /29 (lado) cada uno
15567860 1000 ml Centro: 29/32, lateral: 19/26 paquete de 5
15527860 1000 ml 24/29 (centro), 19 /26 (lado) paquete de 5
15597860 1000 ml 34/35 (centro), 19 /26 (lado) paquete de 5
15507870 1000 ml 34/35 (centro), 24 /29 (lado) paquete de 5
15587870 2000 ml 24/29 (centro), 19 /26 (lado) paquete de 5
15597870 2000 ml 29/32 (centro), 19 /26 (lado) paquete de 5
15537880 2000 mL 34/35 (centro), 19 /26 (lado) paquete de 5
15557880 2000 ml 34/35 (centro), 24 /29 (lado) paquete de 5
15567880 2000 ml 45/40 (centro), 29 /32 (lado) paquete de 5
15507890 3000 ml 34/35 (centro), 19 /26 (lado) paquete de 5
15517890 3000 ml 34/35 (centro), 24 /29 (lado) paquete de 5
15507900 500 ml 24/29 (centro), 19 /26 (lado) paquete de 5
15517900 500 ml 29/32 (centro), 19 /26 (lado) paquete de 5
15537900 6 l 45/40 (centro), 29 /32 (lado) paquete de 5
15557870 250 ml 29/32 (centro), 14/23 (lados) paquete de 5
15507880 2000 ml 29/32 (centro), 29/32 (lados) paquete de 5
15537890 4 l 45/40 (centro), 29/32 (lados) paquete de 5
19 options
Código de producto. 12060653
Marca: Quickfit FR250/3S/22P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluye tres cuellos para facilitar la incorporación de herramientas de medición. El matraz de fondo redondo y tres cuellos verticales Quickfit™ se ha fabricado con vidrio de borosilicato.
  • Con conector de vidrio esmerilado Quickfit™ de la máxima calidad
  • Cuello lateral útil para la introducción de tubos de entrada de gas y termómetros en el matraz
  • Fabricados con vidrio de borosilicato para ofrecer mayor resistencia a choques térmicos y ataques químicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 130 mm
N.º por caja 3
Junta de toma 24/29 (centro), 19 /26 (lado)
Forma del fondo Forma redonda