Learn More
Matraz con fondo redondo de tres cuellos Quickfit™
Código de producto. 15597870
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
2000 mL
3000 ml
4 l
5 l
6 l
Junta de toma:
24/29 (centro), 19 /26 (lado)
29/32 (centro), 14/23 (lados)
29/32 (centro), 19 /26 (lado)
29/32 (centro), 29/32 (lados)
34/35 (centro), 19 /26 (lado)
34/35 (centro), 24 /29 (lado)
45/40 (centro), 29 /32 (lado)
45/40 (centro), 29/32 (lados)
Centro: 29/32, lateral: 19/26
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Junta de toma unitSize
15597870 2000 ml 29/32 (centro), 19 /26 (lado) paquete de 5
11391965 5 l 34/35 (centro), 24 /29 (lado) cada uno
15567860 1000 ml Centro: 29/32, lateral: 19/26 paquete de 5
12060653 250 ml 24/29 (centro), 19 /26 (lado) cada uno
15527860 1000 ml 24/29 (centro), 19 /26 (lado) paquete de 5
15597860 1000 ml 34/35 (centro), 19 /26 (lado) paquete de 5
15507870 1000 ml 34/35 (centro), 24 /29 (lado) paquete de 5
15587870 2000 ml 24/29 (centro), 19 /26 (lado) paquete de 5
15537880 2000 mL 34/35 (centro), 19 /26 (lado) paquete de 5
15557880 2000 ml 34/35 (centro), 24 /29 (lado) paquete de 5
15567880 2000 ml 45/40 (centro), 29 /32 (lado) paquete de 5
15507890 3000 ml 34/35 (centro), 19 /26 (lado) paquete de 5
15517890 3000 ml 34/35 (centro), 24 /29 (lado) paquete de 5
15507900 500 ml 24/29 (centro), 19 /26 (lado) paquete de 5
15517900 500 ml 29/32 (centro), 19 /26 (lado) paquete de 5
15537900 6 l 45/40 (centro), 29 /32 (lado) paquete de 5
15557870 250 ml 29/32 (centro), 14/23 (lados) paquete de 5
15507880 2000 ml 29/32 (centro), 29/32 (lados) paquete de 5
15537890 4 l 45/40 (centro), 29/32 (lados) paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15597870 Lieferant Quickfit Lieferanten-Nr. FR2L/4S/22P
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Incluye tres cuellos para facilitar la incorporación de herramientas de medición. El matraz de fondo redondo y tres cuellos verticales Quickfit™ se ha fabricado con vidrio de borosilicato.
  • Equipado con tres conectores esmerilados con precisión Quickfit™: un cuello central vertical y dos cuellos laterales en ángulo
  • Los conectores de vidrio esmerilado Quickfit™ se han fabricado con una exactitud que supera los requ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Capacidad (métrico) 2000 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 220 mm
N.º por caja 3
Junta de toma 29/32 (centro), 19 /26 (lado)
Forma del fondo Redondo
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.