Learn More
Grant Instruments™ Plataforma para agitadores rotativos verticales de ángulo/velocidad variable compactos de las series PTR 35 y 60
Permite acoplar tubos de diámetros diferentes. La plataforma para agitadores rotativos verticales de ángulo/velocidad variable compactos PTR de las series PTR 35 y 60 Grant Instruments™ mantienen seguros los tubos de ensayo durante la rotación
70.75€ - 172.00€
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11411078
|
Grant Instruments™
PRS-10 |
10 tubos de hasta 30 mm, volúmenes de tubos de hasta 50 ml |
71.75€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11421028
|
Grant Instruments™
PRS-14 |
14 tubos de hasta 30 mm, volúmenes de tubos de hasta 50 ml |
128.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11431028
|
Grant Instruments™
PRS-22 |
22 tubos de hasta 15 mm, volúmenes de tubos de hasta 15 ml |
96.35€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11491068
|
Grant Instruments™
PRS-26 |
26 tubos de hasta 15 mm, 1,5, - 15 ml |
107.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11411028
|
Grant Instruments™
PRS-48 |
48 tubos de hasta Ø 15 mm de diámetro, volúmenes de tubo de 1,5 a 15 ml |
172.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 01-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10860891
|
Grant Instruments™
PRS-5-12 |
5 tubos de hasta 30 mm y 12 tubos de hasta 15 mm, volúmenes de tubo de 50 ml/ 1,5-15 ml |
70.75€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
12915511
|
Grant Instruments™
PRS-8-22 |
8 tubos de hasta 30 mm más 22 tubos de hasta 15 mm, volúmenes de tubos de hasta 50 ml/1,5-15 ml |
128.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 14-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Para su uso con agitadores rotativos multifuncionales rotativos de 360° de las series PTR-35 y PTR-60
- Almacene un mínimo de 8 tubos de ensayo o un máximo de 48.
- Se adapta a una gran variedad de capacidades