Learn More
Grant Instruments™ Plataforma para agitadores rotativos verticales de ángulo/velocidad variable compactos de las series PTR 35 y 60
Código de producto. 11431028
Click to view available options
Admite:
10 tubos de hasta 30 mm, volúmenes de tubos de hasta 50 ml
14 tubos de hasta 30 mm, volúmenes de tubos de hasta 50 ml
22 tubos de hasta 15 mm, volúmenes de tubos de hasta 15 ml
26 tubos de hasta 15 mm, 1,5, - 15 ml
48 tubos de hasta Ø 15 mm de diámetro, volúmenes de tubo de 1,5 a 15 ml
5 tubos de hasta 30 mm y 12 tubos de hasta 15 mm, volúmenes de tubo de 50 ml/ 1,5-15 ml
8 tubos de hasta 30 mm más 22 tubos de hasta 15 mm, volúmenes de tubos de hasta 50 ml/1,5-15 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11431028
Marca: Grant Instruments™ PRS22
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Permite acoplar tubos de diámetros diferentes. La plataforma para agitadores rotativos verticales de ángulo/velocidad variable compactos PTR de las series PTR 35 y 60 Grant Instruments™ mantienen seguros los tubos de ensayo durante la rotación
  • Para su uso con agitadores rotativos multifuncionales rotativos de 360° de las series PTR-35 y PTR-60
  • Almacene un mínimo de 8 tubos de ensayo o un máximo de 48.
  • Se adapta a una gran variedad de capacidades
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) PTR-30
Admite 22 tubos de hasta 15 mm, volúmenes de tubos de hasta 15 ml