Learn More
Grant Instruments™ Plataforma para agitadores rotativos verticales de ángulo/velocidad variable compactos de las series PTR 35 y 60
Click to view available options
Admite:
10 tubos de hasta 30 mm, volúmenes de tubos de hasta 50 ml
14 tubos de hasta 30 mm, volúmenes de tubos de hasta 50 ml
22 tubos de hasta 15 mm, volúmenes de tubos de hasta 15 ml
26 tubos de hasta 15 mm, 1,5, - 15 ml
48 tubos de hasta Ø 15 mm de diámetro, volúmenes de tubo de 1,5 a 15 ml
5 tubos de hasta 30 mm y 12 tubos de hasta 15 mm, volúmenes de tubo de 50 ml/ 1,5-15 ml
8 tubos de hasta 30 mm más 22 tubos de hasta 15 mm, volúmenes de tubos de hasta 50 ml/1,5-15 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Para su uso con agitadores rotativos multifuncionales rotativos de 360° de las series PTR-35 y PTR-60
- Almacene un mínimo de 8 tubos de ensayo o un máximo de 48.
- Se adapta a una gran variedad de capacidades
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | 14 tubos de hasta 30 mm, volúmenes de tubos de hasta 50 ml |