Learn More
Grant Instruments™ Plataforma para agitadores rotativos verticales de ángulo/velocidad variable compactos de las series PTR 35 y 60
Product Code. 11491068
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Admite:
10 tubos de hasta 30 mm, volúmenes de tubos de hasta 50 ml
14 tubos de hasta 30 mm, volúmenes de tubos de hasta 50 ml
22 tubos de hasta 15 mm, volúmenes de tubos de hasta 15 ml
26 tubos de hasta 15 mm, 1,5, - 15 ml
48 tubos de hasta Ø 15 mm de diámetro, volúmenes de tubo de 1,5 a 15 ml
5 tubos de hasta 30 mm y 12 tubos de hasta 15 mm, volúmenes de tubo de 50 ml/ 1,5-15 ml
8 tubos de hasta 30 mm más 22 tubos de hasta 15 mm, volúmenes de tubos de hasta 50 ml/1,5-15 ml
missing translation for 'unitSize'
cada uno
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11491068
missing translation for 'mfr': Grant Instruments™ PRS26
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Permite acoplar tubos de diámetros diferentes. La plataforma para agitadores rotativos verticales de ángulo/velocidad variable compactos PTR de las series PTR 35 y 60 Grant Instruments™ mantienen seguros los tubos de ensayo durante la rotación
  • Para su uso con agitadores rotativos multifuncionales rotativos de 360° de las series PTR-35 y PTR-60
  • Almacene un mínimo de 8 tubos de ensayo o un máximo de 48.
  • Se adapta a una gran variedad de capacidades
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Para utilizar con (equipo) PTR-35
Admite 26 tubos de hasta 15 mm, 1,5, - 15 ml
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.