Learn More
Grant Instruments™ Plataforma para agitadores rotativos verticales de ángulo/velocidad variable compactos de las series PTR 35 y 60
Permite acoplar tubos de diámetros diferentes. La plataforma para agitadores rotativos verticales de ángulo/velocidad variable compactos PTR de las series PTR 35 y 60 Grant Instruments™ mantienen seguros los tubos de ensayo durante la rotación
Marca:  Grant Instruments™ PRS-8-22
124.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12915511
  • 128.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 14-10-2025
Descripción
  • Para su uso con agitadores rotativos multifuncionales rotativos de 360° de las series PTR-35 y PTR-60
  • Almacene un mínimo de 8 tubos de ensayo o un máximo de 48.
  • Se adapta a una gran variedad de capacidades
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Ocho tubos de hasta 30 mm más 22 tubos de hasta 15 mm, volúmenes de tubos de hasta 50 ml/1,5-15 ml
8 tubos de hasta 30 mm más 22 tubos de hasta 15 mm, volúmenes de tubos de hasta 50 ml/1,5-15 ml
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Grant Instruments™ Plataforma para agitadores rotativos verticales de ángulo/velocidad variable compactos de las series PTR 35 y 60 > Para su uso con: 8 tubos de hasta 30 mm y 22 tubos de hasta 15 mm, volúmenes de tubo de hasta 50 ml / 1,5- 15 ml