Learn More
Grant Instruments™ Plataforma para agitadores rotativos verticales de ángulo/velocidad variable compactos de las series PTR 35 y 60
Código de producto. 11411078
Change view
Click to view available options
Admite:
10 tubos de hasta 30 mm
14 tubos de hasta 30 mm
22 Tubos de hasta 15 mm
26 tubos de hasta 15 mm, 1,5, - 15 ml
48 Tubos de hasta 15 mm
Tubos de 5 x 30 mm y 12 x 15 mm
Tubos de 8 x 30 mm y 22 x 15 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite unitSize
11411078 10 tubos de hasta 30 mm cada uno
11421028 14 tubos de hasta 30 mm cada uno
11431028 22 Tubos de hasta 15 mm cada uno
11491068 26 tubos de hasta 15 mm, 1,5, - 15 ml cada uno
11411028 48 Tubos de hasta 15 mm cada uno
10860891 Tubos de 5 x 30 mm y 12 x 15 mm cada uno
12915511 Tubos de 8 x 30 mm y 22 x 15 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11411078 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor PRS10
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Permite acoplar tubos de diámetros diferentes. La plataforma para agitadores rotativos verticales de ángulo/velocidad variable compactos PTR de las series PTR 35 y 60 Grant Instruments™ mantienen seguros los tubos de ensayo durante la rotación
  • Para su uso con agitadores rotativos multifuncionales rotativos de 360° de las series PTR-35 y PTR-60
  • Almacene un mínimo de 8 tubos de ensayo o un máximo de 48.
  • Se adapta a una gran variedad de capacidades
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) PTR-35
Admite 10 tubos de hasta 30 mm