missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solución tampón de fosfato, 0,1 M Farmacopea europea pH 8, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos

Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Phosphate buffer solution |
CAS | 7732-18-5 |
Concentración | 0.1M. |
pH | 8 |
Cantidad | 1000 mL |
Envase | Frasco |
Grado | Eu. farmacopea Referencia |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
4 Resultados encontrados
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Solución tampón de fosfato, 0,1 M Farmacopea europea pH 8, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido