Learn More
Solución tampón de amoníaco, cloruro de amonio / amoníaco, pH 10, para complejoometría, Solstice
Código de producto. 15644010
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15644010 1 L 1 litro
15654010 6 x 1 L paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15644010 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 335821L
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Cloruro de amonio/amoníaco, pH 10, para complexometría
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonia buffer solution
CAS 12125-02-9
Cantidad 1 L
Fórmula molecular ClH4N
Número MDL MFCD00011420
Envase Frasco de polietileno
Número UN NONH for all modes of transport
Clave InChI NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.Cl
Nombre IUPAC azanio; cloruro
Peso molecular (g/mol) 53.49
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonia buffer solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium chloride, Ammonia, aqueous solution