Learn More
METTLER TOLEDO™ Microelectrodos de pH
Código de producto. 11394213
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
40 mm
60 mm
100 mm
130 mm
180 mm
230 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11394213 130 mm cada uno
10333243 60 mm cada uno
10089052 230 mm cada uno
10661474 100 mm cada uno
11324213 180 mm cada uno
15529541 40 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11394213 Proveedor METTLER TOLEDO™ N.º de proveedor 51344163
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Electrodos de pH diseñados para volúmenes de muestras pequeños o para la medición en recipientes pequeños.
  • Para su uso con los medidores SevenExcellence y SevenCompact de METTLER TOLEDO, así como con otras marcas. (El cable de conexión no está incluido; se vende por separado).
  • Los electrodos Intelligent Sensor Management (ISM) capturan y guardan los datos de calibración, que el medidor reconoce automáticamente una vez se conecta.
  • Capture la calibración de los electrodos y los resultados con el software LabX, diseñado para la gestión avanzada de datos y el cumplimiento normativo de 21CFR, parte 11.
  • Compatible con el muestreador automático InMotion para automatizar la medición y limpieza de hasta 303 muestras.
Aplicaciones destacadas
  • Viales
  • Microplacas
  • Tubos de ensayo
  • Suero y jugo gástrico
  • Muestras microbiológicas
  • Pintura
  • Gel
  • Jabón
  • Champú
  • Cosmética
Especificaciones del electrodo
  • InLab Micro: junta de cerámica, rellenable con KCl de 3 M (51350072); mantenga la sonda llena de electrolito para obtener resultados precisos
  • InLab Micro Pro-ISM: junta de cerámica, rellenable con KCl de 3 M (51350072); mantenga la sonda llena de electrolito para obtener resultados precisos
  • InLab Ultra-Micro-ISM: junta de cerámica, rellenable con FRISCOLYT-B™ (51343185); mantenga la sonda llena de electrolito para obtener resultados precisos
  • InLab Semi-Micro: junta de cerámica, no rellenable; sustitúyalo cuando se agote el electrolito
  • InLab Semi-Micro-L: junta de cerámica, rellenable con KCl de 3 M (51350072); mantenga la sonda llena de electrolito para obtener resultados precisos
  • InLab Flex-Micro: junta de PTFE poroso; no rellenable; sustitúyalo cuando se agote el electrolito
Accesorios y cuidado
  • Almacenar en 3 M KCl (51350072) o en la solución de almacenamiento InLab (30111142)
  • Se recomienda su uso con tampones METTLER TOLEDO (sobres: 51302080, frascos: 63056116).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector Clavija múltiple
Junta Cerámica
Material Vidrio
Intervalo de pH De 0 a 14
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 100 °C
Tipo Electrodo combinado
Tipo de solución de llenado 3 mol/l KCl
Para utilizar con (aplicación) Medir el pH en el menor de los recipientes utilizados en el laboratorio
Para utilizar con (equipo) Requiere cable, clavija múltiple a BNC/RCA (30281896)
Incluye Sonda de temperatura ISM
Referencia interna ARGENTHAL con trampa Ag+
Membrana U Glass
Modelo InLab™ Micro Pro-ISM
Sonda NTC 30 kilohmios
Tiempo de respuesta < 20 s
Requisitos de almacenamiento 3mol KCl
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 32 °F a 212 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 100 °C
Longitud (imperial) 5,12 in
Longitud (métrico) 130 mm
Diámetro (imperial) 0,19 in
Diámetro (métrico) 5 mm