Learn More
Estándares de conductividad para sondas de conductividad METTLER TOLEDO, METTLER TOLEDO™
Código de producto. 10528632
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
Solución de 30 x 20 ml
Solución s 30 x 20 ml
Conductividad:
12.88 mS/cm
1413 μS/cm
84 μS/cm
Tamaño de la unidad:
600 ml
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Conductividad Tamaño de la unidad
10528632 Solución s 30 x 20 ml 12.88 mS/cm 600 ml
10166380 Solución de 30 x 20 ml 1413 μS/cm 600 ml
15574843 20 mL 84 μS/cm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10528632 Proveedor Mettler Toledo Online N.º de proveedor 51302050
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Soluciones trazables al NIST recomendadas para calibrar o verificar los electrodos de conductividad METTLER TOLEDO.
  • Para la verificación diaria: para monitorizar el estado del electrodo y asegurar la precisión de las mediciones
  • Para la calibración inicial de electrodos de células constantes nominales
  • Asegúrese de enroscar el tapón firmemente inmediatamente después del uso (las bolsitas minimizan la posibilidad de error debido a la interacción ambiental)
  • Los estándares de conductividad están sujetos a cambios en los valores cuando están expuestos al ambiente; la evaporación del agua aumenta los valores de conductividad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Chloride Solution
Envase 30 x 20 ml
CAS 7447-40-7, 7732-18-5
Trazabilidad según el NIST Sí
Conductividad 12.88 mS/cm
Fórmula molecular KCl
Color Verde/Blanco
pH Aprox. 6
Punto de fusión de 0 °C
Punto de ebullición de 100 °C
Para utilizar con (equipo) Para la verificación y calibración de los electrodos de conductividad
Tipo de solución Patrón de conductividad
Tipo Patrón de conductividad
Industry Type Calibración del medidor de conductividad
Cantidad Solución s 30 x 20 ml
Grado Laboratorio