Learn More
Mettler Toledo™ Solución de llenado de electrodos KCl 3M
Código de producto. 10780412
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 ml
250 mL
6 × 250 ml
Tamaño de la unidad:
1500 ml
25 ML
250 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10780412 250 mL 250 ML
11907781 25 ml 25 ML
11932535 6 × 250 ml 1500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10780412 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 51350072
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Equipada con un tapón especial para facilitar el llenado de electrodos. La solución de llenado de electrodos Mettler Toledo™ KCl 3M es una solución de electrolitos que permite un rendimiento óptimo de electrodos de pH y selectivos de iones. Este electrolito puente no contiene iones de plata que puedan contaminar las muestras.
Un electrodo es el principal factor en la medición de pH y de iones. Requiere un cuidado y manejo especiales. El electrodo debe permanecer lleno con una solución de electrolitos nueva y limpia. La recarga o sustitución periódicas de la solución de electrolito es necesaria para mantener un buen rendimiento del electrodo.
El electrodo de referencia de un electrodo de pH o de un electrodo de ion selectivo (ISE) se debe recargar únicamente con la solución de electrolito recomendada. El electrolito correcto minimiza los problemas de conexión y proporciona una temperatura y un tiempo de respuesta óptimos.
La solución de cloruro potásico de 3 mol/L es adecuada para la mayoría de aplicaciones.
  • Utilizado por la mayoría Mettler Toledo Sensores de pH, debido a la ARGENTHAL™ sistema de referencia
  • Las semiceldas ISE de la serie DX también pueden utilizar una 3M Solución de puente electrolítico de KCl
  • No existe riesgo de contaminación de muestras con iones de plata
  • Equipado con un tapón especial para facilitar el llenado de electrodos
  • Disponible en botellas de 25 ml y 250 ml, y 6 × Paquete a granel de 250 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Incolora
Concentración 3 mol/l KCl
Para utilizar con (equipo) Electrodo de pH, sistema de referencia ARGENTHAL™, semiceldas ISE serie DX
Tipo de solución de llenado Electrolito de cloruro de potasio
Trazable por el NIST Sí
Envase Frasco con tapón de llenado especial
Intervalo de pH Neutral
Cantidad 250 mL