Descripción
La solución de almidón se utiliza a menudo como reactivo indicador en las valoraciones de redox, donde se vuelve azul en presencia de un agente oxidante e incoloro con exposición a un agente de reducción.
Esta solución de almidón se prepara triturando 1,0 g de almidón soluble con 5 ml de agua y revolviendo después la mezcla en 100 ml de agua hirviendo con 10 mg de yoduro mercúrico.
- Fabricado en instalaciones aptas según la norma ISO 9001 conforme a lo establecido por la Farmacopea farmacopea en las directrices del Capítulo 4 (4.1.1)
- Se suministra con un certificado de análisis y una etiqueta que muestra el lote y la fecha de caducidad
- El producto está listo para usarse y permite ahorrarse el tiempo y trabajo que se dedican a la preparación de reactivos precisos y soluciones volumétricas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Soluble starch |
| CAS | 9005-84-9, 7774-29-0, 7732-18-5 |
| Color | Sin designar |
| Certificado de análisis | Sí |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 100 ml |
| Formulación | 1,0 g de almidón soluble +5 ml de agua R, vertidos en 100 ml de agua hirviendo +10 mg de yoduro mercúrico |
| Fórmula molecular | C12H22O11 |
| Envase | A prueba de manipulación |
| Sinónimo | Amylodextrin solution, Soluble starch solution |
| Mostrar más |